Tisk…
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 12340 CZK
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257309
CAS číslo: 1020576-70-8