Tisk…
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470925-1G OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA 26090 CZK
APOSOR470925-1G APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₀BNO₂
MW: 245.125 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18733626
CAS číslo: 2098215-65-5