Tisk…
3-(Boc-amino)-2-butanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470923-1G OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA 55220 CZK
APOSOR470923-1G APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20232888
CAS číslo: 752135-63-0