Tisk…
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470912-5G
APOSOR470912-5GEA 2240 CZK
APOSOR470912-5G
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₄
MW: 233,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13192255
CAS číslo: 205448-65-3