Tisk…
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470889-1G OR470889-250MG
APOSOR470889-1GEA 3380 CZK
APOSOR470889-1G APOSOR470889-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152.581 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257989
CAS číslo: 875293-89-3