Tisk…
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470879-1G OR470879-5G
APOSOR470879-1GEA 10910 CZK
APOSOR470879-1G APOSOR470879-5G
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 124…125 °C (12 mm Hg)
Bod tání: 44509 °C
Hustota: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03792883
CAS číslo: 90-63-1