Tisk…
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470876-5G OR470876-1G
APOSOR470876-5GEA 22920 CZK
APOSOR470876-5G APOSOR470876-1G
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24394632
CAS číslo: 2882-18-0