Tisk…
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 11310 CZK
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24501863
CAS číslo: 1333231-02-9