Tisk…
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470851-1G OR470851-250MG
APOSOR470851-1GEA 57530 CZK
APOSOR470851-1G APOSOR470851-250MG
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
2-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11223500
CAS číslo: 1086395-71-2