Tisk…
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470830-1G OR470830-250MG OR470830-5G
APOSOR470830-1GEA 4040 CZK
APOSOR470830-1G APOSOR470830-250MG APOSOR470830-5G
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159972
CAS číslo: 90871-47-9