Tisk…
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 22920 CZK
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203714
CAS číslo: 86971-83-7