3-Bromo-2H-pyran-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470812-1G
OR470812-250MG
APOSOR470812-1GEA
52240
CZK
APOSOR470812-1G
APOSOR470812-250MG
3-Bromo-2H-pyran-2-one
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Vzorec:
C₅H₃BrO₂ MW: 174,98 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318382 CAS číslo: 19978-32-6 |