Tisk…
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470810-5G OR470810-1G
APOSOR470810-5GEA 101500 CZK
APOSOR470810-5G APOSOR470810-1G
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19235022
CAS číslo: 53840-39-4