Tisk…
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470804-250MG OR470804-1G
APOSOR470804-250MGEA 12770 CZK
APOSOR470804-250MG APOSOR470804-1G
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24386967
CAS číslo: 66033-95-2