Tisk…
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470793-1G OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA 11310 CZK
APOSOR470793-1G APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈O₄
MW: 238,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27500646
CAS číslo: 2006277-90-1