Tisk…
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470790-1G OR470790-5G
APOSOR470790-1GEA 11310 CZK
APOSOR470790-1G APOSOR470790-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Vzorec: C₁₄H₂₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27500648
CAS číslo: 2006277-20-7