5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470779-1G
OR470779-250MG
OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA
22920
CZK
APOSOR470779-1G
APOSOR470779-250MG
APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Vzorec:
C₉H₇BrO₂ MW: 227.055 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11877831 CAS číslo: 164414-62-4 |