Tisk…
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470778-1G OR470778-250MG
APOSOR470778-1GEA 28630 CZK
APOSOR470778-1G APOSOR470778-250MG
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Vzorec: C₈H₄BrClO
MW: 231,474 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877832
CAS číslo: 1194375-29-5