Tisk…
5-Bromo-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470776-1G OR470776-250MG OR470776-5G
APOSOR470776-1GEA 5230 CZK
APOSOR470776-1G APOSOR470776-250MG APOSOR470776-5G
5-Bromo-2-methylquinoline
5-Bromo-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189490
CAS číslo: 54408-52-5