5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470775-5G
OR470775-1G
APOSOR470775-5GEA
5230
CZK
APOSOR470775-5G
APOSOR470775-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₉N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01051014 CAS číslo: 90349-23-8 |