Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylbenzyl alcohol
OR470760-5G OR470760-250MG OR470760-1G
APOSOR470760-5GEA 0 CZK
APOSOR470760-5G APOSOR470760-250MG APOSOR470760-1G
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397253
CAS číslo: 1261454-85-6