Tisk…
2-(Methoxymethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470757-5G OR470757-1G
APOSOR470757-5GEA 9260 CZK
APOSOR470757-5G APOSOR470757-1G
2-(Methoxymethyl)phenol
2-(Methoxymethyl)phenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14680991
CAS číslo: 5635-98-3