2-(Aminomethyl)benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470756-250MG
OR470756-1G
APOSOR470756-250MGEA
8700
CZK
APOSOR470756-250MG
APOSOR470756-1G
2-(Aminomethyl)benzoxazole
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03990563 CAS číslo: 101333-98-6 |