Tisk…
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470741-1G OR470741-250MG OR470741-5G
APOSOR470741-1GEA 28700 CZK
APOSOR470741-1G APOSOR470741-250MG APOSOR470741-5G
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Vzorec: C₁₃H₂₁N₃O₄
MW: 283,324 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250467
CAS číslo: 72212-51-2