Tisk…
2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470723-5G OR470723-1G
APOSOR470723-5GEA 14550 CZK
APOSOR470723-5G APOSOR470723-1G
2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110636
CAS číslo: 81574-69-8