Tisk…
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470714-1G OR470714-250MG
APOSOR470714-1GEA 4730 CZK
APOSOR470714-1G APOSOR470714-250MG
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483419
CAS číslo: 153203-58-8