Tisk…
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 1430 CZK
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189685
CAS číslo: 434319-41-2