4-(tert-Butoxy)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470674-1G
OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA
11310
CZK
APOSOR470674-1G
APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03840534 CAS číslo: 99985-67-8 |