Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470672-1G OR470672-250MG
APOSOR470672-1GEA 14780 CZK
APOSOR470672-1G APOSOR470672-250MG
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178296
CAS číslo: 1227586-36-8