Tisk…
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470653-1G OR470653-5G
APOSOR470653-1GEA 11310 CZK
APOSOR470653-1G APOSOR470653-5G
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Vzorec: C₈H₄Br₂Cl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842545
CAS číslo: 212138-65-3