3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470652-1G
OR470652-5G
APOSOR470652-1GEA
5530
CZK
APOSOR470652-1G
APOSOR470652-5G
3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
3-(2-Methylphenoxy)propanenitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03150781 CAS číslo: 25268-05-7 |