2-Amino-3,6-dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470628-1G
OR470628-5G
APOSOR470628-1GEA
14220
CZK
APOSOR470628-1G
APOSOR470628-5G
2-Amino-3,6-dichloropyridine
2-Amino-3,6-dichloropyridine
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,005 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00463634 CAS číslo: 313535-01-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)