Tisk…
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470616-5G OR470616-1G
APOSOR470616-5GEA 28700 CZK
APOSOR470616-5G APOSOR470616-1G
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147.131 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619698
CAS číslo: 858678-71-4