Tisk…
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470606-1G OR470606-5G
APOSOR470606-1GEA 12770 CZK
APOSOR470606-1G APOSOR470606-5G
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₅
MW: 293,315 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23379893
CAS číslo: 1427475-27-1