Tisk…
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470605-1G OR470605-5G
APOSOR470605-1GEA 8700 CZK
APOSOR470605-1G APOSOR470605-5G
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17430949
CAS číslo: 57506-64-6