Tisk…
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 11310 CZK
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Vzorec: C₁₆H₂₃NO₄
MW: 293,358 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22683325
CAS číslo: 5105-79-3