Tisk…
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470583-1G OR470583-5G OR470583-250MG
APOSOR470583-1GEA 12770 CZK
APOSOR470583-1G APOSOR470583-5G APOSOR470583-250MG
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176744
CAS číslo: 177485-39-1