Tisk…
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 17130 CZK
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Bod tání: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22682797
CAS číslo: 77133-25-6