N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470571-1G
OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA
5820
CZK
APOSOR470571-1G
APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Vzorec:
C₁₅H₂₅NOSi Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22682786 CAS číslo: 1418117-84-6 |