Tisk…
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 5820 CZK
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22682803
CAS číslo: 1251740-03-0