Tisk…
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470567-5G OR470567-1G
APOSOR470567-5GEA 66790 CZK
APOSOR470567-5G APOSOR470567-1G
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408777
CAS číslo: 25175-58-0