Tisk…
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470562-1G OR470562-250MG
APOSOR470562-1GEA 15580 CZK
APOSOR470562-1G APOSOR470562-250MG
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14617089
CAS číslo: 1251033-82-5