Tisk…
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470547-1G OR470547-5G
APOSOR470547-1GEA 8700 CZK
APOSOR470547-1G APOSOR470547-5G
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₀N₄O₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22423151
CAS číslo: 1385694-71-2