Tisk…
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 14520 CZK
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205877
CAS číslo: 1375064-43-9