Tisk…
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470489-1G OR470489-250MG
APOSOR470489-1GEA 75380 CZK
APOSOR470489-1G APOSOR470489-250MG
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205862
CAS číslo: 1932046-84-8