Tisk…
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470484-1G OR470484-250MG
APOSOR470484-1GEA 81330 CZK
APOSOR470484-1G APOSOR470484-250MG
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205856
CAS číslo: 1932306-72-3