Tisk…
(1R,6S)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470481-1G OR470481-250MG
APOSOR470481-1GEA 81330 CZK
APOSOR470481-1G APOSOR470481-250MG
(1R,6S)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1R,6S)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205852
CAS číslo: 1932802-76-0