Tisk…
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470480-1G OR470480-250MG
APOSOR470480-1GEA 81330 CZK
APOSOR470480-1G APOSOR470480-250MG
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205851
CAS číslo: 1293941-04-4