Tisk…
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470478-1G OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA 11710 CZK
APOSOR470478-1G APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101030
CAS číslo: 334022-87-6