Tisk…
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 12770 CZK
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12605374
CAS číslo: 860598-16-9